Learn More
Linolsäure, 55 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11399039 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399039 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11399039 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210218880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.25 CHF
    71.69 CHF / 100 Gramm
    Sparen 3.56 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 463-40-1
Summenformel C18H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 278.436
InChI-Schlüssel DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonym Linolensäure, Alpha-Linolensäure, Linolenat, 9Z,12Z,15Z-Octadeca-9,12,15-triensäure, a-Linolensäure, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure, all-cis-9,12,15-Octadecatriensäure, Alpha-Linolenat, 9-cis,12-cis,15-cis-Octadecatriensäure, Z,z,z-9,12,15-Octadecatriensäure
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC-Name (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-triensäure
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linolensäure
Farbe Farblos
Dichte 0,916 bei 20 °C (Wasser = 1)
Menge 100 g
Formelmasse 278.4
Reinheit (%) 0.55
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • linolenic acid, 45-65%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: linolenic acid