Learn More
Linolsäure, TRC
Artikelnummer. 30004270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004270 10 g 10 Gramm
30011422 1 g 1 Gramm
17919544 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004270 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46749510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-33-3
Summenformel C18 H32 O2
Molekulargewicht (g/mol) 280.45
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)- (9CI, ACI), (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic acid (ACI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)- (ZCI), Linoleic acid (8CI), (9Z,12Z)-Octadec-9,12-dienoic acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic acid, 9,12-Octadecadienoic acid, (Z,Z)-, 9,12-Octadecanoic acid, 9-cis,12-cis-Linoleic acid, 9Z,12Z-Linoleic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid, all-cis-9,12-Octadecadienoic acid, C18:2, CA 1726, cis,cis-Linoleic acid, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid, cis-δ9,12-Octadecadienoic acid, Emersol 315, Extra Linoleic 90, LAD 180-6, Linolic acid, MeSH ID: D019787, Polylin 515, Ronacare ASC 3, Unifac 6550, α-Linoleic acid
IUPAC-Name (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-diensäure
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linoleic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Formelmasse 280.2402