Learn More
Linolsäure, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472318 250 g 250 Gramm
11452318 10 g 10 Gramm
11462318 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15265.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-33-3
Summenformel C18H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 280.452
MDL-Nummer MFCD00064241
InChI-Schlüssel OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC-Name (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-diensäure
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linoleic acid
Dichte 0.902
Siedepunkt 230°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 75%
Geruch Weak, Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brechungsindex 1.4699
Menge 250 g
Beilstein 1727101
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,5505
Formelmasse 280.45
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit