Learn More
Thermo Scientific™ GC-Liner-Dichtungsringe für Thermo Scientific™ und Agilent-Geräte
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.
4.61 CHF - 113.75 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10561115
|
Thermo Scientific™
29033406 |
Einlagendichtungsringe | TRACE und FOCUS GC SSL-Injektoren |
113.75 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10467894
|
Thermo Scientific™
290GA243 |
Graphiteinlagen-Dichtungsring | Agilent SSL-Einlagen |
69.33 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10638905
|
Thermo Scientific™
290OA241 |
Dichtungsring mit Viton-Einlage | TRACE 1300 Serie GC und Agilent SSL-Injektoren |
24.98 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13415099
|
Thermo Scientific™
29001318 |
Einlagendichtungsringe | TRACE 1300 Serie GC PTV-Injektoren |
4.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15398384
|
Thermo Scientific™
29001320 |
Einlagendichtungsringe | TRACE 1300 Serie GC SSL-Injektoren |
36.83 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10259314
|
Thermo Scientific™
290GA244 |
Graphiteinlagen-Dichtungsring | Agilent 2,0-mm-Einlagen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10479234
|
Thermo Scientific™
290GA242 |
Graphiteinlagen-Dichtungsring | Gerade Agilent-Direkteinlagen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.