Learn More
Lineares Eptifibatid-TFA-Salz (reduziert), TRC
Artikelnummer. 30478100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478100 1 mg 1 Milligramm
30477081 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478100 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4664801MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linear Eptifibatide TFA Salt(Reduced)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Linear Eptifibatide TFA Salt(Reduced)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C35H51N11O9S2. x C2F3OOH
InChI-Formel InChI=1S/C35H51N11O9S2.C2HF3O2/c36-30(51)25(18-57)45-33(54)26-9-5-12-46(26)34(55)24(14-19-16-40-21-7-2-1-6-20(19)21)44-32(53)23(15-29(49)50)43-28(48)17-41-31(52)22(42-27(47)10-13-56)8-3-4-11-39-35(37)38;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,6-7,16,22-26,40,56-57H,3-5,8-15,17-18H2,(H2,36,51)(H,41,52)(H,42,47)(H,43,48)(H,44,53)(H,45,54)(H,49,50)(H4,37,38,39);(H,6,7)/t22-,23-,24+,25+,26-;/m0./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES SCCC(N[C@@H](CCCCNC(N)=N)C(NCC(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](CC1=CNC2=C1C=CC=C2)C(N(CCC3)[C@@H]3C(N[C@@H](C(N)=O)CS)=O)=O)=O)=O)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 948
Menge 1 mg