Learn More
Fisherbrand™ Linien-Elektrode
Artikelnummer. 11745708 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
20mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11745708 20mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11745708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.84 CHF
    70.03 CHF / 1 Stück
    Sparen 61.81 CHF
    46% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese wartungsfreie pH-Elektrode mit Membranschutz durch PVC-Verstärkung eignet sich ideal für Messungen in geladenen Medien.
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit Membranschutz durch PVC-Verstärkung zur Messung in geladenen Medien
  • pH-Elektrode mit geschütztem Kopf
  • 3/4 Zoll-MNPT-Gewinde für Inline-Montage
  • Druck bis zu 7 bar
  • 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Beschreibung Elektrode in Reihe
Durchmesser (metrisch) 20mm
Typ pH
Enthält BNC-Anschluss