Learn More
Lindane, TRC
Artikelnummer. 30477636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477636 50 g 50 Gramm
30476956 10 g 10 Gramm
30468692 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477636 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46599050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-89-9
Summenformel C6 H6 Cl6
Molekulargewicht (g/mol) 290.83
Synonym (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, 666, Aalindan, Aficide, Agrocide, Agrocide III, Agrocide WP, Ameisenmittel Merck, Aparasin, Aphtiria, Aplidal, Arbitex, Arcotal S, BBH, BHC, BHC (insecticide), Ben-Hex, Benhexol, Bentox 10, Benzene hexachloride, Bercema-Spritz-Lindan 50, Bexol, Celanex, Chloresene, Codechine, DBH, Detmol Extract, Devoran, Dol Granule, Drilltox-Spezial Aglukon, ENT 7,796, Entomoxan, Esoderm, Fenoform forte, Forst-Nexen, Gamacid, Gamacide, Gamacide 20, Gamene, Gamma benzene hexachloride, Gamma-HCH, Gammalin, Gammalin 20, Gammaterr, Gammaxene, Gammexane, Gamoline, Geobilan, Geolin G 3, Gexane, HCC, HCCH, HCH, HGI, Heclotox, Hexa, Hexachloran, Hexachlorane, Hexachlorocyclohexane, Hexatin, Hexaverm, Hexicide, Hexyclan, Hilbeech, Hortex, Hungaria L 7, Inexit, Jacutin, Kanodane, Kokotine, Kwell, Lasochron, Lendine, Lentox, Lidenal, Lindafor, Lindane, Lindatox, Lindex, Lindosep, Lintox, Lintox 3, Linvur, Lorexane, Mglawik L, Milbol 49, Mszycol, Neo-Scabicidol, Nexen FB, Nexit, Nexit Stark, Nexol E, Nicochloran, Omnitox, Ovadziak, Owadziak, PLK, Pedraczak, Pflanzol, Prodactif, Quellada, Sang-gamma, Scabecid, Scabene, Spritz-Rapidin, Spritzlindane, Spruehpflanzol, Streunex, TAP 85, Tri-6, Verindal Ultra, Viton, γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, γ-666, γ-BHC, γ-Benzene hexachloride, γ-Benzohexachloride, γ-HCH, γ-Hexachloran, γ-Hexachlorane, γ-Hexachlorobenzene, γ-Hexachlorocyclohexane, γ-Lindane
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan
SMILES Cl[C@@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-HCH
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
Formelmasse 287.8601