Learn More
Lincomycin-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lincomycin hydrochloride is used to study the inhibition of protein synthesis, bacterial antibiotic resistance and protein and surfactant binding. It has been used in the treatment of Staphylococcal, Streptococcal, and Bacterioides fragilis infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lincomycin-Hydrochlorid wird zur Untersuchung der Hemmung der Proteinsynthese, der Antibiotikaresistenz von Bakterien sowie der Protein- und Tensidbindung verwendet. Es wurde zur Behandlung von Staphylokokken-, Streptokokken- und Bacterioides-Fragilis-Infektionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lincomycin hydrochloride |
| Typ | Lincomycin Hydrochloride |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 4171650 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Formelmasse | 443 |
Sicherheit und Handhabung
- Lincomycin hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.