Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10746151 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10387050 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10464975 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125155000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-70-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00008906
InChI-Schlüssel CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC-Name 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linalool
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8610g/mL
Siedepunkt 199.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Brechungsindex 1.4600 to 1.4640
Menge 500 mL
Beilstein 01, 462
Merck Index 15, 5550
Relative Dichte 0.861
Spezifische Drehung -2° to +2° (20°C, 589nm) (neat)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.45g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 4.4 mPa.s (25°C)
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linalool
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Linalool