Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-153772
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
78-70-6
C10H18O
154.25
MFCD00008906
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
6549
CHEBI:17580
3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
78-70-6
C10H18O
154.25
MFCD00008906
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
6549
CHEBI:17580
3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Linalool
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8610g/mL
Siedepunkt 199.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Brechungsindex 1.4600 to 1.4640
Menge 100 mL
Beilstein 01, 462
Merck Index 15, 5550
Relative Dichte 0.861
Spezifische Drehung -2° to +2° (20°C, 589nm) (neat)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.45g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 4.4 mPa.s (25°C)
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linalool
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.