Learn More
Linalool, Mikromol™
Artikelnummer. 17901566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17901566 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901566 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0164.05
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Linalool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Linalool
CAS 78-70-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile DL-Linalool
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H18 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
IUPAC-Name 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 154.249
Menge 100 mg
Formelmasse 154,136 g/mol