Learn More
Invitrogen™ LIMP-II (SCARB2) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHSCARB2
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15435123
  • 808.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human LIMP-II (SCARB2) ELISA quantitates Hu LIMP-II in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu LIMP-II. Principle of the method The Human LIMPM-II solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Hochdichte Lipoproteine (HDLs) spielen eine entscheidende Rolle im Cholesterinmetabolismus, und ihre Plasmakonzentrationen sind umgekehrt mit dem Risiko für Atherosklerose korreliert. SR-BI und SR-BII (früher SR-BI.2 genannt) sind alternativ gespleißte Produkte eines einzelnen Gens. SR-BII unterscheidet sich von SR-BI dadurch, dass die codierte c-terminale cytoplasmatische Domäne fast vollständig unterschiedlich ist. SR-BII bindet HDLs und vermittelt die selektive Aufnahme von HDL-Cholesterinester, jedoch mit einer etwa 4-fachen geringeren Effizienz als SR-BI. Nuklease-Protektionsassays zeigen, dass SR-BII in Mausgeweben, die SR-BI exprimieren, reichlich vorhanden ist, mit SR-BII-Expression in Leber, Nebennieren und Hoden. Obwohl die Rolle von SR-BII nicht ganz klar ist, lassen die Forschungen darauf schließen, dass es sich um einen funktionalen HDL-Rezeptor handelt. Darüber hinaus ist SR-BII mRNA das Ergebnis des alternativen Spleißens von SR-BI-Vorläufertranskripten mit der SR-BII-Isoform, die den selektiven Transfer von Lipiden zwischen HDL und Zellen vermittelt. Die relative Expression und die funktionellen Aktivitäten dieser beiden Isoformen schaffen ein potenzielles Mittel zur Regulierung des selektiven Lipidtransfers zwischen HDL und Zellen.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q14108
10 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
950
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
10.24 bis 2500 pg/ml
10 bis 2500 pg/ml
Biotin
Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AMRF, CD36L2, EPM4, HLGP85, LGP85, LIMP-2, LIMPAE, SR-BII
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
AMRF, CD36L2, EPM4, HLGP85, LGP85, LIMP-2, LIMPII, SR-BII
1 Std 20 Min