Learn More
Thermo Scientific Chemicals Limonin
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Alpha-Vektor | LIMONIN |
| Chemischer Name oder Material | Limonin |
| Schmelzpunkt | 298°C to 300°C |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | ≤5 % |
| Infrarotspektrum | Konform |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C26 H30 O8 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 470.52 |
| Mehr anzeigen |