Learn More
Tocris Bioscience™ LIMKi 3
Click to view available options
:
10mg
Beschreibung
LIMKi 3 is a potent LIM kinase inhibitor (IC50 values are 7 and 8 nM for LIMK1 and LIMK2 respectively). Inhibits cofilin phosphorylation in MDA-MB-231 breast cancer cells. Reduces MDA-MB-231 tumor cell invasion in a 3D matrigel invasion assay.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | LIMKi 3 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 431.29 |
| Hemmstoffe | LIMKi 3 |
Nur für Forschungszwecke