Learn More
Invitrogen™ Human LIMK1, His Tag Recombinant Protein
2615.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002305 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 44.7 kDa |
Gen-Alias | LIMK1, LIMK |
Kinase-Familie | LISK Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498623
|
Invitrogen™
PR7844A |
100μg |
2615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10524473
|
Invitrogen™
PV4348 |
1 mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
LIMK1 is involved in regulation of actin cytoskeletal changes via phosphorylation of cofilin. LIMK1 has also been implicated in brain development.
Spezifikation
NP_002305 | |
44.7 kDa | |
LISK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
LIMK1, LIMK | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |