Learn More
DWK Life Sciences Spiritusbrenner, aus Kalk-Soda-Glas, ohne Einfüllstutzen, mit aufgeschliffener Kappe
Der Spiritusbrenner ist eine Alternative zum gasbetriebenen Bunsenbrenner und eignet sich ebenfalls zum Erhitzen von Kochgläsern und darin enthaltenen Materialien.
Marke: DWK Life Sciences 234002455
216.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.99000kg
Beschreibung
Damit Substanzen miteinander reagieren wird oft eine geringe Wärmezufuhr benötigt. Klassisch und in Bereichen, in denen keine direkte Gasentnahme möglich ist, findet der Spiritusbrenner seine Anwendung. Er ist eine Alternative zum wohlbekannten Bunsenbrenner.- Ohne Einfüllstutzen
- Durch aufgeschliffene Kappe dichter Verschluss und schnelles Ersticken der Flamme
Spezifikation
Kalknatronglas | |
mit Tülle und Docht | |
Heizung; Verwendung mit Spiritus | |
10/Packung |
100 mL | |
75 mm | |
103 mm |