Learn More
Lilolidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15592313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15592313 5 g 5 Gramm
15582313 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452900050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5840-01-7
Summenformel C11H11N
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
InChI-Schlüssel QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lilolidine
Verlust bei Trocknung 1% max. (60°C) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Synonym lilolidine, 5,6-dihydro-4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 1,7-trimethyleneindole, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 5,6-dihydro, lilolidene, 1-azatricyclo 6.3.1.0?, 1 2 dodeca-2,4,6,8 12-tetraene, g00001-watson-int, ksc917k8l
SMILES C1CC2=CC=CC3=C2N(C1)C=C3
PubChem CID 15645629
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke