Learn More
Lilolidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15582313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15582313 1 g 1 Gramm
15592313 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15582313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452900010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 5840-01-7
Summenformel C11H11N
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
InChI-Schlüssel QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-azatricyclo[6.3.1.0⁴,¹²]dodeca-2,4,6,8(12)-tetraene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lilolidine
Verlust bei Trocknung 1% max. (60°C) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine
SMILES C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23
PubChem CID 611802
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke