missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lignan P, TRC

Artikelnummer. 30006939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006939 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL39786050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23363-35-1
Summenformel C27 H30 O13
Molekulargewicht (g/mol) 562.52
Synonym Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aR,8aR,9S)-, Epipodophyllotoxin, 4'-demethyl-, 9-β-D-glucopyranoside (8CI), Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9β)]-, (5R,5aR,8aR,9S)-9-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Glucopyranoside, 4'-demethylepipodophyllotoxin, β-D- (8CI), 4-Demethylepipodophyllotoxin 7'-O-β-D-glucopyranoside, 4'-Demethylepipodophyllotoxin glucoside, 4'-Demethylepipodophyllotoxin β-D-glucopyranoside, Lignan P, Pptoxin II, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(β-D-glucopyranoside), (5R,5aR,8aR,9S)-9-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro-[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one
IUPAC-Name (5S,5aR,8aR,9R)-9-(4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyphenyl)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]Oxy-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]Benzodioxol-8-one
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c5cc6OCOc6cc25

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lignan P
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H30O13/c1-34-16-3-10(4-17(35-2)21(16)29)19-11-5-14-15(38-9-37-14)6-12(11)25(13-8-36-26(33)20(13)19)40-27-24(32)23(31)22(30)18(7-28)39-27/h3-6,13,18-20,22-25,27-32H,7-9H2,1-2H3/t13-,18+,19+,20-,22+,23-,24+,25+,27-/m0/s1
Formelmasse 562.1686
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.