missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC-Cy7 Antibody Labeling Kit

Applications: Flow Cytometry

543.00 CHF - 1285.00 CHF

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Konjugat APC/Cy7
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent
Produkttyp APC-Cy7 Antibody Labeling Kit
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18780304
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
765-0005
1 x 100 μg Reaction
543.00 CHF
100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18731204
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
765-0015
1 mg
1285.00 CHF
1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18736893
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
765-0010
300 μg
958.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18759733
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
765-0030
3 x 0.01 mg Reaction
634.00 CHF
30 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

APC/Cy7 is a tandem conjugate. In the Lightning-Link APC/Cy7 the tandem is excited at 633nm, wavelength at which the APC has its maximum absorption. The excited APC functions then as an energy donor, where the energy is transferred via FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) to the Cy7. The Cy7 emits then the energy received from the APC in the form of long wavelength light at 776nm.
Spezifikation

Spezifikation

Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
APC/Cy7
Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent
APC-Cy7 Antibody Labeling Kit
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC-Cy7 Antibody Labeling Kit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt