Learn More
Lauda™ Hellgelbe Temperierflüssigkeit
Artikelnummer. 10393790
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10L
20L
Umgebungstemperatur:
–30 bis 90 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Umgebungstemperatur Packungsgröße
10393790 20L –30 bis 90 °C 1 Stück
10284082 10L –30 bis 90 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10393790 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. LZB 309
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Umgebungstemperatur –30 bis 90 °C
Kapazität (metrisch) 20L
Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
Typ Bad-Füllvorrichtungen
Modell Kryo 30
Menge 20 l
Viskosität 4 mm2/s
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bath liquid KRYO 30 (1 can à 20 litres) .
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol