Learn More
Thermo Scientific™ Licht-/UV-Schutz für vertikale Lichtkammern
Artikelnummer. 16461125 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Werksseitig installierter Türschalter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
16461125 Werksseitig installierter Türschalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16461125 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1900663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.47 CHF
    106.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 27.39 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutz für den Bediener, Licht schaltet sich automatisch aus, wenn die Tür geöffnet wird
Licht-/UV-Schutz ist eine Funktion zum Schutz der Augen des Bedieners. Diese werksseitig installierte Option schaltet die vertikale Leuchte beim Öffnen der Tür aus. Empfohlen für ICH-Fotostabilitätstests. Nicht empfohlen für Pflanzenwachstum/Ausbrüten von Tieren, da
  • Licht-/UV-Schutz für die Augen des Bedieners.
  • Werksseitig installierte Option schaltet die vertikale Leuchte aus, wenn die Tür geöffnet wird
  • Empfohlen für ICH-Fotostabilitätstests
  • Nicht empfohlen für Pflanzenwachstum/Ausbrüten von Tieren, da das Ein- und Ausschalten des Lichts Pflanzen und Tiere belasten könnte
  • Alternativ kann der Bediener eine Schutzbrille tragen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Licht-/UV-Schutz – Licht aus bei geöffneter Tür
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle vertikalen Thermo Scientific und Forma Lichtkammern - Modelle 3906, 3909, 3928, 3942, 3943
Beleuchtung LED
Typ Zubehör, Licht-/UV-Schutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lichtanwendung – empfohlen für ICH-Fotostabilitätstests
Enthält Werksseitig installierter Türschalter