Learn More
Invitrogen™ LIGHT/TNFSF14 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHTNFSF14X5
Additional Details : Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
The Human LIGHT (TNFSF14) ELISA quantitates Hu LIGHT in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu LIGHT. Principle of the method The Human LIGHT solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apoptose oder programmierter Zelltod tritt während der normalen zellulären Differenzierung und Entwicklung von mehrzelligen Organismen auf. Apoptose wird durch bestimmte Zytokine induziert, einschließlich TNF (Tumornekrosefaktor) und Fas Ligand der TNF-Familie über ihre Todesdomäne, die Rezeptoren, TNFR1 (Tumornekrosefaktor-Rezeptor) und Fas enthält. Die Zelltodesignale werden durch Adaptermoleküle und Mitglieder der ICE-Protease-Familie der Todesdomäne (Interleukin--Beta Converting Enzym)/CED-3, C. elegans Death Rezeptor-3) transduziert. Ein neuartiges Todesdomänen-Molekül wurde kürzlich von Maus, Mensch und Affe geklont und als Daxx (todesassoziiertes Protein 6) benannt. Daxx bindet spezifisch an die Fas-Todesdomäne, verbessert die durch Fas induzierte Apoptose und aktiviert den Jun N-terminalen Kinase (JNK)-Pfad. Daxx wird häufig in fetalen und adulten Geweben von Menschen und Mäusen exprimiert, was auf seine wichtige Funktion in Fas-Signalwegen hinweist.Spezifikation
O43557 | |
15 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
8740 | |
<12% | |
Biotinylierter Nachweisantikörper, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, SAV-HRP, Chromogen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platten | |
5 x 96 Tests | |
Apoptose | |
2°bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
8,23 pg/mL bis 6000 pg/mL | |
15 pg/mL bis 6000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD258, HVEML, LIGHT, LTg | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ391/PRO726, CD258, HVEML, LIGHT, LTg, TR2 | |
1 h 20 min |