Learn More
Hirschmann™ Lichtschutzfenster
Artikelnummer. 11652239
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
opus™
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11652239 opus™ 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11652239 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9586060
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinfarbenes Schutzfenster für UV-empfindliche Medien, verwendet mit Opus™ und Solarus™.
  • Bernsteinfarbenes Ersatzbeobachtungsfenster
  • Zum Schutz von UV-empfindlichen Medien
Spezifikation
Beschreibung Für lichtempfindliche Medien
Typ UV-Schutzfenster
Enthält 1
Zur Verwendung mit (Geräte) opus™