Learn More
Syngene™ 2D Lichtmodul für GBox XX6 und XX9
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12867004 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gbox Chemi XX6/9
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12867004 Gbox Chemi XX6/9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12867004 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. DYVLIGHTMOD
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Syngene™ 2D Lichtmodul für GBox XX6 und XX9 ist ein CY-Farbstoff-Kantenlichtmodul (28x21 cm) mit niedrig fluoreszierenden Platten zur Aufnahme von 2 D DIGE-Gelen.
  • Benötigt für das Multiplexing von CY-Farbstoffen
  • Enthält rote, grüne und blaue Multiplexleuchten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2D DIGE-Elektrophoresebildgebung
Zur Verwendung mit (Geräte) Gbox Chemi XX6/9
Lichtquelle LED