Learn More
Zeiss™ Lichtführung HXP mit flüssiger Füllung
Click to view available options
Typ:
Lichtführung HXP mit flüssiger Füllung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lichtführung HXP
- Mit flüssiger Füllung
- Durchmesser:3mm
- Länge:2m
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lichtführung HXP mit flüssiger Füllung |
| Farbe | Schwarz/Silber |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 2 m |
| Menge | Je 1 |