Learn More
Hellgrün SF Gelblich (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Light Green SF |
| CAS | 5141-20-8 |
| Summenformel | C37 H34 N2 O9 S3 . 2 Na |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]ami |
| InChI-Formel | InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/ |
| SMILES | [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Dinatrium;3-[[N-Ethyl-4-[[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-(4-Sulfonatophenyl)Methyl]Anilin]Methyl]Benzolsulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 792.848 |
| Formelmasse | 792.122 |