Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lichtgrün SF, gelblich, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10791501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10791501 10 g Glasflasche 10 Gramm
10269203 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791501 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 229770100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5141-20-8
Summenformel C37H34N2Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 792.844
MDL-Nummer MFCD00012121
InChI-Schlüssel DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Green 5, C.I. 42095
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
IUPAC-Name Dinatrium;3-[[N-Ethyl-4-[[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-(4-Sulfonatophenyl)Methyl]Anilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Light Green SF, Yellowish
Schmelzpunkt 288.0°C
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 0.96 to 1.16
Beilstein 14, 856
Merck Index 15, 5538
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 629 to 634nm (H2O, 5mg/L, 1cm)
Formelmasse 792.84
Verlust bei Trocknung 10% max. (1 g, 110°C, 2 hrs)
Reinheit (%) ≥60% (TiCl3-titr.) (on substance as is)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Violett
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Kristallpulver