Learn More
Polyco Healthline Light Duty Sacks on a Roll
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31925038
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 L
90 L
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31925038 75 L 250 Stück
31924975 90 L 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925038 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. W4
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manufactured from clear material, these sacks provide an efficient solution for light everyday waste. Available on rolls in 75 L and 90 L capacities for convenient dispensing.
  • Category: Refuse Sacks
  • Strength: Light Duty
  • Capacity: 75 L, 90 L
  • Pack format: Roll
  • Designed for general household and industrial waste
  • Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
  • Available colors: Clear
  • Recycled material content:
    • 100% recycled content (Product code: W4)
    • 30% recycled content (Product code: LSROLL)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 34 in.
Breite (angloamerikanisch) 15/28.9 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 19.8 gal.
Kapazität (metrisch) 75 L
Länge (metrisch) 864 mm
Breite (metrisch) 381/735 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.