Learn More
Polyco Healthline Light Duty Refuse Sack in a Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31924989
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 L
90 L
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31924989 90 L 200 Stück
31925016 70 L 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31924989 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. 008997
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Made from lightweight material, these refuse sacks balance flexibility and strength for everyday household waste. Available in 70 L and 90 L capacities for routine disposal needs.
  • Category: Refuse Sacks
  • Strength: Light Duty
  • Capacity: 70 L, 90 L
  • Pack format: Flat Pack
  • Designed for general household and industrial waste
  • Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
  • Available colors: Black
  • Bag dimensions: 457/725 x 850 mm (18/29 x 34 in. approx.), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. approx.)
  • Recycled material content:
    • 100% recycled content (Product code: LGB34)
    • 100% recycled polythene (Product code: 008997)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Black
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 18/29 in
Breite (angloamerikanisch) 39 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 23.775 gal.
Kapazität (metrisch) 90 L
Länge (metrisch) 457/725 mm
Breite (metrisch) 975 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.