Learn More
Abeba™ Leichte 31158-Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke: Abeba™ 31158/47
Additional Details : Gewicht : 0.95900kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Leder mit Air-Mesh-Textileinlagen
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3559)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Leder | |
Rutschfest | |
31158 |
Weiß | |
47 | |
Polyurethan |