Learn More
Abeba™ Leichte 31132-Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke: Abeba™ 31132/48
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3559)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Leder | |
Rutschfest | |
31132 |
Weiß | |
48 | |
Polyurethan |