Learn More
Abeba™ Leichte 31026-Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke: Abeba™ 31026/40
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
31026 |
Weiß | |
40 | |
Polyurethan | |
Steel |