Learn More
Abeba™ Leichte 31023-Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke: Abeba™ 31023/44
Additional Details : Gewicht : 1.13600kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Glattes Leder, weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silver Point
- Doppelter Klettverschluss
- Reflektierendes Material
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Leder | |
Rutschfest | |
31023 |
Weiß | |
44 | |
Polyurethan | |
Steel |