Learn More
Abeba™ Leichte 1131-Schuhe
Spezielles Futter mit Silberionen absorbiert Respiration. Enthält leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 1131/43
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Leder mit Air-Mesh-Textileinlagen
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3559)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Einstellbarer Spannbereich
- Doppelter Klettverschluss
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Leder | |
Rutschfest | |
1131 |
Weiß | |
43 | |
Polyurethan |