Learn More
Abeba™ Leichte 1055-Schuhe
Spezielles Futter mit Silberionen absorbiert Respiration. Enthält leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 1055/40
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Leder mit Air-Mesh-Textileinlagen
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silver Point
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA | |
Leder | |
Rutschfest | |
1055 |
Schwarz | |
40 | |
Polyurethan | |
Steel |