Learn More
Abeba™ Leichte 1023-Schuhe
Spezielles Futter mit Silberionen absorbiert Respiration. Enthält leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 1023/35
Additional Details : Gewicht : 1.13600kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Glattes Leder, weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silver Point
- Einstellbarer Spannbereich
- Doppelter Klettverschluss
- Reflektierendes Material
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Leder | |
Rutschfest | |
1023 |
Weiß | |
35 | |
Polyurethan | |
Steel |