Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, ECR8285
Artikelnummer. p-7214892
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 17029343
Marke: Purolite™ LS01269192
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
  • Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Hohe Porosität
  • Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
  • Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
  • Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
  • Entspricht ResAP(2004) 3
  • Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
pH-Bereich pH 5 bis 9
Porengröße 400 bis 600 Å
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 250 bis 1000 μm
Feuchtigkeit 70 bis 80%
Funktionalität/ Interaktionstyp Epoxid
Form Nass
Menge 250 g
Typ Lifetech™ ECR8285 Epoxid/Butylmethacrylat