Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, ECR8285
Artikelnummer. 17039343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17039343 1 kg 1 Kilogramm
17029343 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17039343 Lieferant Purolite™ Lieferanten-Nr. LS0126994
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
  • Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Hohe Porosität
  • Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
  • Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
  • Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
  • Entspricht ResAP(2004) 3
  • Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
pH-Bereich pH 5 bis 9
Porengröße 400 bis 600 Å
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 250 bis 1000 μm
Feuchtigkeit 70 bis 80%
Funktionalität/ Interaktionstyp Epoxid
Form Nass
Menge 1 kg
Typ Lifetech™ ECR8285 Epoxid/Butylmethacrylat