Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Porengröße:
1200 bis 1800 Å
220 bis 340 Å
300 bis 600 Å
400 bis 650 Å
600 bis 1200 Å
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
- Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
- Hohe mechanische Stabilität
- Hohe Porosität
- Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
- Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
- Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
- Entspricht ResAP(2004) 3
- Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | pH 5 bis 9 |
| Porengröße | 1200 bis 1800 Å |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Partikelgröße | 300 bis 710 μm |
| Feuchtigkeit | 70 bis 80% |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Epoxid |
| Form | Nass |
| Produktlinie | Lifetech |
| Menge | 1 kg |
| Typ | Epoxid-Methacrylat |
| Mehr anzeigen |