Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Porengröße:
1200 bis 1800 Å
300 bis 600 Å
600 bis 1200 Å
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
- Hohe mechanische Stabilität
- Hohe Porosität
- Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
- Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
- Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
- Entspricht ResAP(2004) 3
- Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | pH 3 bis 10 |
| Porengröße | 300 bis 600 Å |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 20 °C |
| Partikelgröße | 150 bis 300 μm |
| Feuchtigkeit | 50 bis 60% |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Amino |
| Form | Nass |
| Produktlinie | Lifetech |
| Menge | 250 g |
| Typ | Amino-C2-Methacrylat |
| Mehr anzeigen |