Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Artikelnummer. 17019333
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Porengröße:
1200 bis 1800 Å
300 bis 600 Å
600 bis 1200 Å
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 17019333
Marke: Purolite™ LS0123194
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
  • Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Hohe Porosität
  • Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
  • Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
  • Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
  • Entspricht ResAP(2004) 3
  • Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
pH-Bereich pH 5 bis 9
Porengröße 600 bis 1200 Å
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 150 bis 300 μm
Feuchtigkeit 62 bis 72%
Funktionalität/ Interaktionstyp Epoxid
Form Nass
Produktlinie Lifetech
Menge 1 kg
Typ Epoxid-Methacrylat
Format White to Off-White Spherical Beads