Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Artikelnummer. 17009333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Porengröße:
1200 bis 1800 Å
300 bis 600 Å
600 bis 1200 Å
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Porengröße unitSize
17009333 250 g 600 bis 1200 Å 250 Gramm
17009363 250 g 1200 bis 1800 Å 250 Gramm
17019333 1 kg 600 bis 1200 Å 1 Kilogramm
17019353 250 g 600 bis 1200 Å 250 Gramm
17019363 1 kg 1200 bis 1800 Å 1 Kilogramm
17029353 1 kg 600 bis 1200 Å 1 Kilogramm
17029373 250 g 600 bis 1200 Å 250 Gramm
17039373 1 kg 600 bis 1200 Å 1 Kilogramm
17049323 250 g 300 bis 600 Å 250 Gramm
17059323 1 kg 300 bis 600 Å 1 Kilogramm
17059343 250 g 300 bis 600 Å 250 Gramm
17069333 250 g 1200 bis 1800 Å 250 Gramm
17069343 1 kg 300 bis 600 Å 1 Kilogramm
17069363 250 g 300 bis 600 Å 250 Gramm
17079333 1 kg 1200 bis 1800 Å 1 Kilogramm
17079363 1 kg 300 bis 600 Å 1 Kilogramm
17089373 250 g 1200 bis 1800 Å 250 Gramm
17099373 1 kg 1200 bis 1800 Å 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17009333 Lieferant Purolite™ Lieferanten-Nr. LS01231192
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
  • Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Hohe Porosität
  • Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
  • Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
  • Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
  • Entspricht ResAP(2004) 3
  • Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
pH-Bereich pH 5 bis 9
Porengröße 600 bis 1200 Å
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 150 bis 300 μm
Feuchtigkeit 62 bis 72%
Funktionalität/ Interaktionstyp Epoxid
Form Nass
Produktlinie Lifetech
Menge 250 g
Typ Epoxid-Methacrylat
Format White to Off-White Spherical Beads