Learn More
Invitrogen™ iBind™ Window Cover
Click to view available options
Menge:
Je 1 x
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Deckel passt auf das Sichtfenster, bietet so Schutz vor Licht bei Anwendungen zum Nachweis mittels Fluoreszenz und zeigt an, wenn das Gerät belegt ist.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iBind™ |
| Produktlinie | iBind |
| Typ | Fensterabdeckung |
| Menge | Je 1 x |