Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Quantitation USB Dongle
Schlüssel zum Ausführen der Gel Quant Express-Software auf einem oder mehreren Computern
Marke:  Invitrogen™ 4466610
Artikelnummer. 11642129
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: 1 x Gel Quant Express Software zur Aktivierung des USB-Dongles
Beschreibung
Beschreibung
Um diese leistungsstarke Quantifizierungs- und Analysesoftware zu verwenden, stecken Sie bei jedem Einsatz der Software einen Aktivierungs-Dongle in einen freien USB-Anschluss am PC. Mit zusätzlichen USB-Dongles kann die Software auf mehr als einem Computer gleichzeitig verwendet werden.
  • Zugriff auf die leistungsstarke Gel Quant Express-Software über den USB-Dongle
  • Key to Quantitation Gel Quant Express ist ein leistungsstarkes und intuitives Software-Tool, das in jedem E-Gel Imager enthalten ist
  • Um die Software nutzen zu können, muss der HASP-Schlüssel in Form eines USB-Dongles in den freien USB-Anschluss des Computers gesteckt werden
  • Jedes E-Gel Bildgebungssystem enthält einen USB-Dongle für die Quantitation Software, mit dem eine Instanz der Gel quant Express Software zu einem gegebenen Zeitpunkt verwendet werden kann
  • Für jede Instanz der Gel Quant Express-Software, die zu einem bestimmten Zeitpunkt verwendet wird, ist ein separater USB-Dongle erforderlich
  • Kompakte Lösung für Agarose-Gelbildgebung, -analyse und -dokumentierung
  • Leistungsstarkes und flexibles System zur Dokumentation von Gel-Bildern mit mehreren Nukleinsäurefarbstoffen und sogar Qdottrademark (TM) Nanokristallen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x Gel Quant Express Software zur Aktivierung des USB-Dongles
Bei Raumtemperatur lagern.
E-Gel™
Windows XP (Service Pack 3), Windows 7
Software für Validierung und Verifizierung
E-Gel™ Imager
USB-Dongle zur Quantifizierung für Imager
Raumtemperatur
Bildanalyse
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Quantitation USB Dongle > USB-Dongle für Quantifizierung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.