Beschreibung
Includes
ROI-Platte (Region of Interest), Hintergrundplatte, Farbstoff-Kalibrierplatten und RNase-P-Geräteverifikationsplatte
Das Kit enthält ROI-Kalibrierungen, Hintergrund- und Farbstoffkalibrierungen sowie RNase-P-Verifikation. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Vollständige Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Einsatzbereich (ROI) |
| Kalibrierter Farbstoff | Proprietäre Mischung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Kalibrier-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Menge | 1 x 96-well plate |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |
Für In-vitro-Diagnostik.