Learn More
Liensinine, TRC
Artikelnummer. 30482781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482781 1 mg 1 Milligramm
30484108 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3978331MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2586-96-1
Summenformel C37H42N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 610.74
Synonym 4-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]-Phenol, [R-(R*,R*)]-4-[(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)methyl]-2-[[1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]-Phenol, 4-[[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]phenol
SMILES COc1cc2CCN(C)[C@H](Cc3ccc(O)c(Oc4cc5[C@@H](Cc6ccc(O)cc6)N(C)CCc5cc4OC)c3)c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Liensinine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C37H42N2O6/c1-38-14-13-26-20-35(43-4)37(22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(40)10-7-23)45-33-18-24(8-11-32(33)41)17-31-28-21-36(44-5)34(42-3)19-25(28)12-15-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1