Learn More
BOLA Lids
Artikelnummer. p-200109991
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10296971
Marke: BOLA H92707
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lids PTFE, tight-closing
Lid with centering shoulder.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Zertifizierung/Konformität FDA