Learn More
BOLA Deckel
Artikelnummer. 10296971
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10296971 60 mm 1 Stück
10104451 66 mm 1 Stück
10290092 82 mm 1 Stück
10076841 125 mm 1 Stück
10504022 166 mm 1 Stück
10737342 185 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10296971 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. H92707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40 CHF
    18.71 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.69 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Deckel aus PTFE, dicht schließend
Deckel mit Zentrierschulter.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zertifizierung/Konformität FDA