Learn More
Lidocain, TRC
Artikelnummer. 17971655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17971655 1 g 1 Gramm
17923465 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3978051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-58-6
Summenformel C14 H22 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 234.34
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, Anestacon, Aritmal, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, LidoPosterine, Lidocadren, Lidocain, Lidoderm, Lignocaine, Linisol, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Trachisan, Versatis, Xilina, Xybrex, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, Xylovet
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Formelmasse 234.1732
Reinheit (%) >95%